Learn More
Aceton (NF), Macron Fine Chemicals™
Artikelnummer. 15548004
Click to view available options
Menge:
500 mL
4 l
Verpackung:
Glas
Packungsgröße:
4 Liter
500 Milliliter
Artikelnummer. 15548004
Marke: Avantor Macron 243204
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 67-64-1
Summenformel C3H6O
Molekulargewicht (g/mol) 58.08
MDL-Nummer MFCD00008765
InChI-Schlüssel CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
IUPAC-Name Propan-2-on
SMILES CC(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetone
Menge 500 mL
Verpackung Glas
Formelmasse 58.08
Güte BP/EP/FCC/JP/NF/USP