Learn More
Acetonoxim 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10606174 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Pakningsstørrelse:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10606174 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
10214560 100 g Glasflasche 100 Gramm
10346020 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10606174 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 102390025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 127-06-0 | C3H7NO | 73.10 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 127-06-0
Summenformel C3H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 73.10
MDL-Nummer MFCD00002118
InChI-Schlüssel PXAJQJMDEXJWFB-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetone oxime, acetoxime, propan-2-one oxime, 2-propanone, oxime, 2-propanone oxime, acetonoxime, acetone, oxime, beta-isonitrosopropane, acetoneoxime, ccris 5
PubChem CID 67180
ChEBI CHEBI:15349
IUPAC-Name N-Propan-2-ylidenhydroxylamin
SMILES CC(C)=NO
Tekniske data
Chemischer Name oder Material Acetone oxime
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 58.0°C to 62.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Dichte 0.9010g/mL
Siedepunkt 135.0°C
Flammpunkt 60°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel (CH3)2C=NOH
Menge 2.5 kg
Beilstein 01, 649
Fieser 13,22
Merck Index 15, 73
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 330g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohols and ethers
Formelmasse 73.09
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristalle oder kristalliner Feststoff
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetone oxime
Signalord
  • Gefahr
Farekategori
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Faresætning
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
Sikkerhedssætning
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.