Learn More
Aceton, puriss. p.a., ACS-Reagenz, ISO-Reagenz, Reagenz gemäß Europäischem Arzneibuch, Solstice
Artikelnummer. 16615903
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
195 L
Packungsgröße:
195 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16615903 195 L 195 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16615903 Lieferant Fluka Lieferanten-Nr. 65749195L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3005.00 €
    2259.48 € / 195 Liter
    Sparen 745.52 €
    24% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetone
Schmelzpunkt -95 °C
CAS 67-64-1
Farbe Farblos
Dichte 0,79 g/cm³ (20 °C)
Menge 195 L
Flammpunkt -17 °C
Summenformel C3H6O
MDL-Nummer MFCD00008765
Beilstein 635680
Synonym Acetonum
Siedepunkt 55 °C bis 57 °C (1013 hPa)
InChI-Schlüssel CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)=O
IUPAC-Name Propan-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 58.08
Güte ACS