missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pierce-1 Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18600289 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
25 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
25 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18600289 25 μL 25 Mikroliter
18672557 100 μg 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18600289 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP26883025ul

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Pierce-1 Polyclonal antibody specifically detects Pierce-1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Pierce-1
Anwendungen Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Immunohistochemistry 1:500 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000
Zusammensetzung PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol
Gen-Alias C9orf116, chromosome 9 open reading frame 116, FLJ13945, hypothetical protein LOC138162, MGC29761, Pierce 1, RbEST47, RP11-426A6.4
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: MAEECPRACAEPVAPKATAPPERTSDYYRVSADLPGRFNNPGWFRGYRTQKAVSVYRTSN
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 25 μL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Apoptosis
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 138162
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.