Learn More
Aceton, Gütegrad für die Halbleiterindustrie, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11343557
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 L
4 x 1 L
Packungsgröße:
1 Liter
4 Liter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11343557 1 L 1 Liter
11363557 4 x 1 L 4 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11343557 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 019392.K2
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Maximaler Gehalt an Verunreinigungen: Farbe (APHA) 10, Verdampfungsrückstände 5 ppm, Säuren 0,3 μeq/g, Alkalinität 0,5 μeq/g, H2O 0,5 %, Löslichkeit in H2O P.T., Cl 0,2 ppm, PO4 0,1 ppm
Acetone, semiconductor grade is suitable for use in electronics and circuit board manufacturing. Its luminescence intensity is dependent upon the solution components and the absorption of UV light induces photolysis and production of radials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 67-64-1
Summenformel C3H6O
Molekulargewicht (g/mol) 58.08
MDL-Nummer MFCD00008765
InChI-Schlüssel CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
IUPAC-Name Propan-2-on
SMILES CC(C)=O
Specifications
Chemischer Name oder Material Acetone
Schmelzpunkt °C to 94°C
Farbe Farblos
Aussehen Colorless liquid
Dichte 0.791
Menge 1 L
Flammpunkt -17°C (1°F)
Zündpunkt 465°C (869°F)
Geruch Characteristic
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.359
Prozentgehaltsbereich 99.5%
Dampfdruck 247 hPa (185mm Hg) at 20°C
Beilstein 63580
Siedepunkt 56°C
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,benzene,alcohol,dimethylformamide,ether,chloroform and most oils.
Formelmasse 58.08
Güte Halbleiter
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Acetone
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetone