Learn More
Acetonitril mit 0.1 % Ameisensäure (v/v), Optima™ LC/MS-Gütegrad, Thermo Scientific™
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
2,5 l
4L.
Verpackung:
Glasflasche
Weithalsflasche, braun
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
4 Liter
500 Milliliter
Beschreibung
0,1 % Ameisensäure in Acetonitril (v/v), C2H3N, CAS-Nummer-75-05-8, 64-18-6, Ameisensäure, aminische Säure, Bilorin, Collo-bueglatt, Formira, Formisoton, Formylsäure, Wasserstoffcarbonsäure, Methansäure, Myrmicyl, 1 l
- Ideale Mischung aus hochreinen mobilen Phasen für LC/MS- und UHPLC-UV-Anwendungen
- Vorgemischt für Anwenderfreundlichkeit
- Niedriger Metallionen-Anteil für minimale Metallkontamination
- Ameisensäure (FA) ist ein häufig vorkommendes, mobiles Phasenadditiv, das Protonen für die LC/MS-Analyse bereitstellt.
- FA ist auch ein bewährtes Mittel zum Verbessern der Peakformen resultierender Trennungen.
Spezifikation
Spezifikation
| Güte | OPTIMA/LCMS |
| Menütext | 0,1 %-Ameisensäure in Acetonitril (v/v) |
| Menge | 500 ml |
| Form | Flüssig |
| Reagenztyp | Lösungsmittelmischungen |
| Verpackung | Glasflasche |
| LC-MS-Gradienteneignung | Test bestanden |