Learn More
Acetonitril, ≥99.9% Honeywell™ Riedel-de-Haën™ TraceSELECT™
Artikelnummer. 15630550
Change view
Click to view available options
Menge:
1 l
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15630550 1 l Glasflasche 1 Liter
1 options
Artikelnummer. 15630550
Marke: Honeywell-Chromasolv 013241L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
TraceSELECT™ , für die Analyse von Metallspezies, ≥ 99.9 %
  • Hochreine Lösungsmittel zur Speziationsanalyse mit LC-ICP-MS
  • Strenge Reinigungsverfahren, gefolgt von UV-Spektroskopie, IC- und ICP-MS-Tests, um eine hohe chemische Reinheit und hohe UV-Transmission zu gewährleisten
  • Die Blindwerte für Metallspuren in diesen Lösungsmitteln liegen im ppb-Bereich oder niedriger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetonitril
CAS 75-05-8
Farbe Farblos
Dichte 0,786 g/ml bei 25°C
Menge 1 l
Explosionsgrenze 0.16
Flammpunkt 2°C (35,6°F)
Zündpunkt 973°F
Verpackung Glasflasche
Summenformel C2H3N
Strukturformel CH3CN
MDL-Nummer MFCD00001878
Dampfdruck 72,8 mmHg (20°C)
UN-Nummer UN1648
Beilstein 741857
Synonym Methylcyanid, Cyanomethan, Ethannitril, Methancarbonitril, Ethylnitril, Methan, Cyano, Acetonitril, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
Löslichkeitsinformationen Vollständig löslich in Wasser
InChI-Schlüssel WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC#N
IUPAC-Name Acetonitril
Molekulargewicht (g/mol) 41.053
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
Formelmasse 41,05g/mol
Reinheit (%) ≥99,9%
Güte TraceSELECT