Learn More
Acetonitril, ACS-Reagenz, ≥99.5 %, Honeywell™ Riedel-de Haën™
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
2.5 l
10 l
20 l
Verpackung:
Edelstahlkanne
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
2.50 Liter
20 Liter
500 Milliliter
Beschreibung
ACS LÖSUNGSMITTEL FÜR DIE ALLGEMEINE ANWENDUNG
- Kostengünstige Lösung für Anwendungen wie präparative HPLC, Reinigung und organische Synthese
- Geeignet für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie die routinemäßige isokratische HPLC
- Abweichungen und Verringerung von Problemen, die auf eine Verunreinigung durch Lösungsmittel zurückzuführen sind
- Alle Lösungsmittel werden auf die Einhaltung der ACS-Vorschriften für die allgemeine Verwendung getestet
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Acetonitril |
| Schmelzpunkt | -48 °C |
| Dichte | 0.786 g/ml bei 25 °C |
| Siedepunkt | 81 °C |
| Menge | 500 ml |
| Explosionsgrenze | 0.16 |
| Flammpunkt | 2 °C (35.6 °F) |
| Zündpunkt | 973 °F |
| Infrarotspektrum | Entspricht der Struktur |
| Geruch | Merkmal |
| Mehr anzeigen |