Learn More
Acetonitril, BAKER ANALYZED HPLC, J.T.Baker™
Artikelnummer. 10644831 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
2,5 l
5 l
Verpackung:
EcoTainer Sicherheitskanister aus Metall
Glas
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
5 Liter
Artikelnummer. 10644831
Marke: JT Baker 8257.1000
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Schnelle, reproduzierbare Leistung und Trennungsergebnisse. Acetonitril, BAKER ANALYZED HPLC, J.T.Baker™ ist ein anwendungsoptimiertes, auf seine Funktion getestetes HPLC-Reagenz/Lösungsmittel, das den Durchsatz und die Anwenderfreundlichkeit maximiert, ohne die Effizienz oder die Reproduzierbarkeit zu beeinträchtigen.
BAKER ANALYZED HPLC-Reagenzien sind hochgradig reine Lösungsmittel, Puffersalze und Modifikatoren für die mobile Phase zur Verwendung in analytischen und präparativen Trennungen. Sie sind für Forschungs- und Qualitätskontrollanwendungen optimiert, einschließlich Hochleistungsflüssigchromatographie, Gel-Permeations-Chromatographie und UV-spektralphotometrische Analysen.
  • Neukalibrierung bzw. Anpassungen aufgrund von Chargenänderungen werden minimiert, was eine optimale Leistung empfindlicher Instrumente erzielt.
  • Niedriges Background-Signal ohne störende Peaks
  • Niedrige UV-Absorption in kritischen Bereichen, gewährleistet durch UV-Absorptionstests an verschiedenen Punkten und durch Gradientenelutionstests
  • Fluoreszenztests auf Spurenverunreinigungen, die Interferenzen verursachen könnten
  • Funktionsgetestet für: Assay, Wasser, minimale Rückstände nach Verdampfung und UV-Absorption und Fluoreszenz in kritischen Bereichen
  • Gleich bleibende Qualität in allen Chargen, tatsächliche Chargenanalyse auf dem Etikett
  • Innovative Verpackungsoptionen, die die Lösungsmittelqualität am Einsatzort gewährleisten
Chemical Identifiers
CAS 75-05-8
Molekulargewicht (g/mol) 41.053
InChI-Schlüssel WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
IUPAC-Name Acetonitril
SMILES CC#N
Specifications
Chemischer Name oder Material Acetonitril
Schmelzpunkt -46°C
Extinktion Max. 0,5 bei 200 nm, Max. 0,3 bei 210 nm, Max. 0,2 bei 220 nm, Max. 0,05 bei 254 nm, Max. 0,01 bei 280nm
Farbe Farblos
Dichte 0,78 g/cm3 bei 20°C
Siedepunkt 81°C
Menge 1 l
Explosionsgrenze 4,4 - 16 Vol %
Flammpunkt 5°C
Zündpunkt 524°C
Geruch Aromatisch
Verpackung Glas
Physikalische Form Flüssig
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC Isokratischer Grad
Brechungsindex 1,344 n20/d
Rückstand nach Verdampfung Max. 0.0005 %
Summenformel C2H3N
Strukturformel CH3CN
Dampfdruck 9,73 kPa (20°C)
Wasser Max. 0,1 %
Synonym Methylcyanid, Cyanomethan, Ethannitril, Methancarbonitril, Ethylnitril, Methan, Cyano, Acetonitril, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
Formelmasse 41,05g/mol
Reinheit (%) Min. 99,8%
Güte BAKER ANALYZED™ HPLC
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Acetonitril
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Hazard Statement
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.