Learn More
Acetonitril, BAKER ANALYZED Pestizid-Reagenz, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15273488 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Click to view available options
Menge:
2,5 l
Verpackung:
Glas
Packungsgröße:
2.50 Liter
Artikelnummer. 15273488
Marke: JT Baker 5283.2500
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Speziell entwickelt für die Bewertung von Pestizid- und Insektizid-Rückständen in Lebensmittel-, Futtermittel-, Wasser- oder Bodenproben. Acetonitril, BAKER ANALYZED Pestizid-Reagenz, J.T. Baker™ eignet sich für die Analyse aller gängigen Pestizide.
J.T. Baker BAKER ANALYZED Pestizidreagenzienlösungsmittel:
  • Geeignet für die Analyse der meisten gängigen Pestizide, wie zum Beispiel 2-Chlorobiphenyl, Heptachlor, Aldrin, Parathion, Dieldrin, Endrin, DDT, Dioxin usw.
  • Auf die erforderlichen niedrigen Rückstandswerte (5 ppm) für die Verwendung in Forschungs- und Qualitätskontrolllabors festgelegt
  • Ideal für Gaschromatographie-Anwendungen, Tests auf ECD- und/oder FID-empfindliche Verunreinigungen, organische Rückstände und Rückstände nach Verdampfung
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetonitril
Schmelzpunkt -46°C
CAS 75-05-8
Farbe Farblos
Azidität Max. 0,0005meq/g
Dichte 0,7822 g/cm3 bei 20°
Siedepunkt 81°C
Menge 2,5 l
Explosionsgrenze 4,4 - 16 Vol %
Flammpunkt 5°C
Zündpunkt 525°C
Geruch Aromatisch
Verpackung Glas
Physikalische Form Flüssig
Rückstand nach Verdampfung Max. 5 ppm
Summenformel C2H3N
Viskosität 0,39 mPas bei 20°C
Wasser Max. 0,2%
Synonym Methylcyanid, Cyanomethan, Ethannitril, Methancarbonitril, Ethylnitril, Methan, Cyano, Acetonitril, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
Löslichkeitsinformationen Vollständig mischbar
InChI-Schlüssel WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC#N
IUPAC-Name Acetonitril
Molekulargewicht (g/mol) 41.053
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
Formelmasse 41,05g/mol
Reinheit (%) Min. 99,9%
Güte BAKER ANALYZED™ Pestizid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetonitril
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.