Learn More
Acetonitril, zertifiziert, für HPLC-RMN mit niedriger Propionitril-Konzentration
Artikelnummer. p-7072783 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10237233 1 L 1 Liter
10063063 2.5 L 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10237233 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. A/0636/15
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Acetonitril, zertifiziert, für HPLC-RMN mit niedriger Propionitril-Konzentration
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-05-8
Summenformel C2H3N
Molekulargewicht (g/mol) 41.05
MDL-Nummer 1878
InChI-Schlüssel WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Acetonitril
SMILES CC#N
Spezifikation
Schmelzpunkt -46°C
Farbe Farblos
Menge 1 L
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Dampfdruck 97mbar at 20°C
Viskosität 0.36cp at 20°C
Siedepunkt 81°C
Formelmasse 41.05g/mol
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetonitrile
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.