Learn More
Acetonitrile, CHROMASOLV™, for HPLC, gradient grade, ≥99.9%, Honeywell Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15674520
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 L
4 x 2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
2.50 Liter
4 Stück
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15674520 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
15684520 4 x 2.5 L Glasflasche 4 Stück
2 options
Artikelnummer. 15674520
Marke: Honeywell-Chromasolv 34851E2.5L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 75-05-8
Summenformel C2H3N
Molekulargewicht (g/mol) 41.053
InChI-Schlüssel WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
IUPAC-Name Acetonitril
SMILES CC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetonitrile
Namenshinweis CHROMASOLV, for HPLC, gradient grade, 99.9%
CAS Max. % 100.0000%
Menge 2.5 L
Verpackung Glasflasche
UN-Nummer UN1648
Beilstein 741857
Reinheit (%) >99.9%
Güte HPLC