Learn More
Acetonitril-d3, für die NMR-Spektroskopie, 99 Atom-% D, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10297443 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 ml
Gehäuse 25mL
50 ml
250 ml
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Milliliter
25 Milliliter
250 Milliliter
50 Milliliter
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10297443 250 ml Glasflasche 250 Milliliter
10468730 10 ml Glasflasche 10 Milliliter
10793161 Gehäuse 25mL Glasflasche 25 Milliliter
10793351 50 ml Glasflasche 50 Milliliter
4 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 10297443
Marke: Thermo Scientific Acros 166232500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Acetonitril-d3, C2H3N, CAS-Nummer 2206-26-0, 2h3 Acetonitril, Acetonitril-2,2,2-d3, Acetonitril-d3, Acetonitril-d3, > -99,8 Atom % d, Acetonitril-d3, 99,8 Atom-% d, Acetonitril-d Isotope 5 g, CD3cn, Methyl-d3 Zyanid, Trideuteroacetonitril, 10 ml, 02, IV, 428, 79,0 °C bis 81,0 °C
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Für die NMR-Spektroskopie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2206-26-0
Summenformel C2H3N
Molekulargewicht (g/mol) 44.07
MDL-Nummer MFCD00001881
InChI-Schlüssel WEVYAHXRMPXWCK-FIBGUPNXSA-N
PubChem CID 123151
SMILES [2H]C([2H])([2H])C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetonitrile-d3
Physikalische Form Flüssig
Farbe Farblos
Namenshinweis '99 atom%D
Dichte 0,8440g/mL
Deuterium (D) Min. 98,5%
Flammpunkt 2°C
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.3430 to 1.3450
Viskosität 0.39 mPa.s (20°C)
Wasser Max. 0,1 % (coulometrisch)
Menge 250 ml
Schmelzpunkt -46.0°C
Siedepunkt 79.0°C to 81.0°C
Strukturformel CD3CN
Beilstein 02, IV, 428
Synonym acetonitrile-d3, 2h3 acetonitrile, cd3cn, acetonitrile-2,2,2-d3, methyl-d3 cyanide, trideuteroacetonitrile, acetonitrile-d3, 99.8 atom % d, acetonitrile-d3, ≥99.8 atom % d, acetonitrile-d isotopic 5g
IUPAC-Name 2,2,2-Trideuterioacetonitril
Formelmasse 44.07
Güte NMR
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetonitrile-d3
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.