Learn More
Acetonitril, Honeywell Burdick & Jackson™
Beschreibung
- Honeywell Burdick & Jackson™ (B&J) entwickelte vor mehr als 50 Jahren die ersten hochreinen Lösungsmittel
- Im Zuge der Entwicklung neuer Anwendungen und Verfahren entwickelt Burdick & Jackson weiterhin Produkte, die den anspruchsvollsten Anforderungen für Labors und die pharmazeutische Produktion gerecht werden
- Unsere Verpackungslösungen, die von der Laborskalierung bis zur Produktion reichen, bieten unseren Kunden Mehrwert, höhere Effizienz und mehr Sicherheit.
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 75-05-8 |
| Menge | 2.5 L |
| Flammpunkt | 6 °C |
| Verpackung | Glasflasche |
| Physikalische Form | Flüssig |
| PubChem CID | 6342 |
| ChEBI | CHEBI:38472 |
| Reinheit (%) | min. 99.9 % |
| Güte | Geringes Wasser |