Learn More
Acetonitril, HPLC für Gradientenanalyse, erfüllt die analytischen Spezifikationen der Ph. Eur, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10660131 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 L
2,5 l
2.5 L
5 L
Verpackung:
Aluminiumkanister
Bernsteinfarbene Glasflasche
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
5 Liter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10660131 2,5 l Bernsteinfarbene Glasflasche 2.50 Liter
10794741 1 L Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Liter
10630131 2.5 L Kunststoffbeschichtete Glasflasche 2.50 Liter
10500911 5 L Aluminiumkanister 5 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10660131 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. A/0627/17
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
C2H3N, CAS-Nummer-75-05-8, Acetonitril, Cyanomethan, cyanure de methyl, Ethannitril, Ethylnitril, MeCN, Methancarbonitril, Methan, Cyano, Methylcyanid, Methylkyanid, 2,5 l, 81 °C, CHEBI:38472, farblos, 41,05 g/mol, WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N, Acetonitril, -46 °C, 1878, 41,053
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-05-8
Summenformel C2H3N
MDL-Nummer 1878
InChI-Schlüssel WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
IUPAC-Name Acetonitril
SMILES CC#N
Spezifikation
Schmelzpunkt -46°C
Farbe Farblos
Menge 2,5 l
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Dampfdruck 97 mbar bei 20 °C
Viskosität 0,36 cp bei 20°C
Synonym methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
Siedepunkt 81°C
Molekulargewicht (g/mol) 41.052999999999997
Formelmasse 41,05g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetonitrile
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetonitrile