Learn More
Acetonitril, Puriss. p.a., ACS-Reagenz, Honeywell
Click to view available options
Menge:
1 l
2,5 l
25 l
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Acetonitril |
Namenshinweis | Reag. Ph. Eur. |
Dichte | 0,786 g/ml bei 25°C |
Menge | 1 l |
Explosionsgrenze | 0.16 |
Flammpunkt | 2°C (35,6°F) |
Zündpunkt | 973°F |
Strukturformel | CH3CN |
Dampfdruck | 72,8 mmHg (20°C) |
UN-Nummer | 1648 |