missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acetonyltriphenylphosphoniumbromid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 11420577
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11420577 5 g 5 Gramm
11430577 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11420577 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22434.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 2236-01-3 | C21H20BrOP | 399.27 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 2236-01-3
Summenformel C21H20BrOP
Molekulargewicht (g/mol) 399.27
MDL-Nummer MFCD00051863
InChI-Schlüssel KZBWHCFTAAHIJJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym acetonyltriphenylphosphonium bromide, acetonyl triphenylphosphonium bromide, 2-oxopropyl triphenylphosphanium bromide, phosphonium, 2-oxopropyl triphenyl-, bromide, acetonyltriphenylphosphoniumbromide, acmc-1cmpe, 2-oxopropyl-triphenylphosphonium bromide, 2-oxopropyl triphenylphosphonium bromide, 2-oxopropyl triphenyl phosphanium bromide, phosphonium, 2-oxopropyl triphenyl-,bromide 1:1
PubChem CID 638158
IUPAC-Name 2-oxopropyl(triphenyl)phosphanium;bromid
SMILES [Br-].CC(=O)C[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Acetonyltriphenylphosphonium bromide
Schmelzpunkt 226°C to 227°C
Menge 5 g
Beilstein 3802148
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Formelmasse 399.27
Reinheit (%) ≥98%

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.