Learn More
Acetophenon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15453057
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10,000 mL
2500 mL
500 mL
Packungsgröße:
10000 Milliliter
2500 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15453057 2500 mL 2500 Milliliter
15463057 500 mL 500 Milliliter
15443057 10,000 mL 10000 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15453057 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12727.0F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    96.75 €
    79.65 € / 2500 Milliliter
    Sparen 17.10 €
    17% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 98-86-2 | C8H8O | 120.151 g/mol
Acetophenone is used as a raw material in the synthesis of active pharmaceutical ingredients such as dextropropoxyphene and phenylpropanolamine. It is employed in organic synthesis and as a polymerization catalyst for olefins. It is involved in the preparation of styrene, 1-phenylethanol. It is also used as a active component of coatings and inks. It reacts with formaldehyde to prepare resins. Further, it is used in textile coatings, in perfumes for orange blossom odor. In addition to this, it is used as a solvent in plastics, adhesives and a flavoring agent in foods.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Acetophenon wird als Rohstoff für die Synthese von pharmazeutischen Wirkstoffen wie Dextropropoxyphen und Phenylpropanolamin verwendet. Es wird in der organischen Synthese und als Polymerisationskatalysator für Olefine eingesetzt. Es ist an der Herstellung von Styrol, 1-Phenylethanol, beteiligt. Es wird auch als aktiver Bestandteil von Beschichtungen und Farben verwendet. Es reagiert mit Formaldehyd zur Herstellung von Harzen. Außerdem wird es in Textilbeschichtungen sowie in Parfümen für Orangenblütengeruch verwendet. Darüber hinaus wird es als Lösungsmittel in Kunststoffen, Klebstoffen und als Aromastoff in Lebensmitteln verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Chloroform, Ethanol, Ether, Benzol und Aceton. Leicht mischbar mit konzentrierter Schwefelsäure.
Hinweise
Lichtempfindlich. Inkompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Basen und starken Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 98-86-2
Summenformel C8H8O
Molekulargewicht (g/mol) 120.151
MDL-Nummer MFCD00008724
InChI-Schlüssel KWOLFJPFCHCOCG-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetophenone, methyl phenyl ketone, acetylbenzene, phenyl methyl ketone, ethanone, 1-phenyl, hypnone, benzoyl methide, acetophenon, 1-phenylethan-1-one, acetylbenzol
PubChem CID 7410
ChEBI CHEBI:27632
IUPAC-Name 1-Phenylethanon
SMILES CC(=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetophenone
Schmelzpunkt 19°C to 20°C
Dichte 1.03
Siedepunkt 201°C to 203°C
Flammpunkt 76°C (169°F)
Strukturformel C6H5COCH3
Brechungsindex 1.5325
Menge 2500 mL
Merck Index 14,73
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,chloroform,ethanol,ether,benzene and acetone. Slightly miscible with concentrated sulfuric acid.
Formelmasse 120.15
Reinheit (%) 99%