Learn More
Acetophenon-Azin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15478819
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15478819 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15478819 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L03924.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetophenone azine
CAS 729-43-1
Schmelzpunkt 120°C to 124°C
Summenformel C16H16N2
MDL-Nummer MFCD00015011
Menge 5 g
Beilstein 1912471
Synonym acetophenone azine, 1-phenyl-n-z-1-phenylethylideneamino ethanimine
InChI-Schlüssel MOKMQSIJAHPSQX-SIJTWYJSSA-N
SMILES CC(=NN=C(C)C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2
IUPAC-Name (E)-1-Phenyl-N-[(Z)-1-phenylethylidenamino]ethanimin
Molekulargewicht (g/mol) 236.318
PubChem CID 5914692
Formelmasse 236.32
Reinheit (%) 97%