Learn More
Acetophenonoxim, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11439393
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11439393 10 g -
11449393 50 g 50 Gramm
11459393 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11439393 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11804.09
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 613-91-2 | C8H9NO | 135.17 g/mol
Used as a ligand in transition-metal complex catalyst chemistry. Oxime acts as an antioxidant, radical scavenger which find applications in textile, plastic, paint, detergent, and rubber industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als Ligand in der Übergangsmetall-Komplex-Katalysatorchemie verwendet. Oxim wirkt als Antioxidans, Radikalfänger, der in der Textil-, Kunststoff-, Lack-, Waschmittel- und Gummiindustrie eingesetzt wird.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich. Löslich in Ethylalkohol, nahezu transparent.
Hinweise
Luft- und feuchtigkeitsempfindlich. Nicht in der Nähe von Luft und Wasser/Feuchtigkeit lagern. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 613-91-2
Summenformel C8H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 135.17
MDL-Nummer MFCD00013931 MFCD00013931
InChI-Schlüssel JHNRZXQVBKRYKN-VQHVLOKHSA-N
Synonym acetophenone oxime, ethanone, 1-phenyl-, oxime, acetophenone, oxime, methyl phenyl ketone oxime, methyl phenyl ketoxime, 1-phenylethanone oxime, z-acetophenone oxime, n-1-phenylethylidene hydroxylamine, e-n-1-phenylethylidene hydroxylamine, ne-n-1-phenylethylidene hydroxylamine
PubChem CID 5464950
IUPAC-Name (NE)-N-(1-Phenylethyliden)hydroxylamin
SMILES C\C(=N/O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetophenone oxime
Schmelzpunkt 58°C to 60°C
Siedepunkt 118°C to 120°C (20 mmHg)
Menge 10 g
Beilstein 1562059
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water. Soluble in ethyl alcohol almost transparency.
Formelmasse 135.16
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetophenone oxime
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetophenone oxime