Learn More
Acetophenon, TRC
Artikelnummer. 30136824
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30136824 25 g 25 Gramm
17984235 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30136824 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA16401525G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 98-86-2
Summenformel C8 H8 O
Molekulargewicht (g/mol) 120.15
Synonym Acetophenone (8CI), 1-Phenylethanone, 1-Feniletanone, 1-Phenyl-1-ethanone, Acetophenon, Acetylbenzene, Benzoylmethane, Hypnon, Hypnone, Methyl phenyl ketone, NSC 7635, NSC 98542, Phenyl methyl ketone
IUPAC-Name 1-Phenylethanon
SMILES CC(=O)c1ccccc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetophenone
Hinweise zur Reinheitsqualität GC
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H8O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3
Formelmasse 120.0575
Reinheit (%) >95%