Learn More
Abcam Acetosyringon, phenolische Verbindung, Pulver, >98 % Reinheit, 1 g
Alle ansehen Abcam ProdukteDescription
- Molekulargewicht: 196,2 g/mol
- Reinheit: >98 %
- Form: Pulver
- CAS-Nummer: 2478-38-8
- Schlüsselmerkmale: Natürlich vorkommende phenolische Verbindung; Induktor von Virulenzgenen von Agrobacterium tumefaciens; verwendet bei der Synthese von Krebshemmern in vitro
- Lagerung: Lagerung bei Umgebungstemperatur
Das Produkt unterliegt Folgendem: Abcam Eingeschränkte Nutzungserklärung
Specifications
Specifications
| Puffer | 100 % Acetosyringon |
| Inhalt und Lagerung | Bei Raumtemperatur aufbewahren. |
| Format | Fläschchen |
| Form | Pulver |
| Versandbedingung | Umgebungstemperatur |
| Substrateigenschaften | Chemisches Substrat |
| Zielmolekül | Virulenzgene (Agrobacterium tumefaciens) |
| Zusammensetzung | 100 % Acetosyringon |
| Menge | 1 g |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Erkennung von Pflanzenpathogenen, Induktion von Virulenzgenen von Agrobacterium tumefaciens, Forschung zu Antikrebsstoffen |