Learn More
Acetoxyaceton, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Acetoxyacetone is an building block in the synthesis of various pharmaceutical and organic compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Acetoxyaceton ist ein Baustein bei der Synthese verschiedener pharmazeutischer und organischer Verbindungen.
Löslichkeit
Löslich in Diethylether, Ethylacetat und Dichlormethan.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Acetoxyacetone |
| Dichte | 1.075 |
| Siedepunkt | 174°C to 176°C |
| Flammpunkt | 71°C (160°F) |
| Brechungsindex | 1.417 |
| Menge | 50 mL |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in diethyl ether,ethyl acetate and dichloromethane. |
| Formelmasse | 116.12 |
| Reinheit (%) | 97% |