Learn More
Acetoxyaceton, TRC
Artikelnummer. 17918054
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17918054 1 g 1 Gramm
17948714 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17918054 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA1330351G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 592-20-1
Summenformel C5H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 116.12
Synonym Acetoxypropanone, Acetylmethyl Acetate, Acetyloxyacetone, NSC 2298, NSC 7614, O-Acetylacetol, 1-(Acetyloxy)propan-2-one, 1-Acetoxy-2-propanone, 1-Acetoxyacetone, 1-Hydroxy-2-propanone Acetate, 2-Oxopropyl Acetate, Acetic Acid Acetonyl Ester, Acetol Acetate, Acetonyl Acetate;
IUPAC-Name 2-Oxopropylacetat
SMILES CC(=O)COC(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetoxyacetone
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C5H8O3/c1-4(6)3-8-5(2)7/h3H2,1-2H3
Formelmasse 116.0473