Learn More
Acetylbromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11344619
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11344619 25 g 25 Gramm
11474104 100 g 100 Gramm
11484104 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11344619 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12485.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 506-96-7 | C2H3BrO | 122.949 g/mol
Acetyl Bromide is used as an acetylating agent in the synthesis of fine chemicals, agrochemicals and pharmaceuticals. It is also used as an intermediate for dyes. Further, it reacts with alcohols and amines to produce acetate esters and acetamides. In addition to this, it is involved in the synthetic process of the anti-HIV agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Acetylbromid wird als Acetylierungsmittel bei der Synthese von Feinchemikalien, Agrochemikalien und Pharmazeutika verwendet. Es kommt auch als Zwischenprodukt für Farbstoffe zum Einsatz. Darüber hinaus reagiert es mit Alkoholen und Aminen, wobei im Ergebnis der Reaktion Acetatester und Acetamide entstehen. Darüber hinaus ist es am synthetischen Prozess des Anti-HIV-Wirkstoffs beteiligt.
Löslichkeit
Mischbar mit Äther, Chloroform, Benzol und Aceton.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Basen und Alkoholen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 506-96-7
Summenformel C2H3BrO
Molekulargewicht (g/mol) 122.949
MDL-Nummer MFCD00000114
InChI-Schlüssel FXXACINHVKSMDR-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethanoyl bromide, acetylbromide, acetic acid, bromide, ch3cobr, unii-o18v5xyo0g, hsdb 663, o18v5xyo0g, bromideacetyl, acbr, acetyl bromide
PubChem CID 10482
IUPAC-Name Acetylbromid
SMILES CC(=O)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetyl bromide
Schmelzpunkt -96°C
Dichte 1.66
Siedepunkt 75°C to 77°C
Flammpunkt >75°C (167°F)
Prozentgehaltsbereich ≥98%
Geruch Acrid
Strukturformel CH3COBr
Brechungsindex 1.45
Menge 25 g
UN-Nummer UN1716
Beilstein 1697546
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Merck Index 14,82
Löslichkeitsinformationen Miscible with ether,chloroform,benzene and acetone.
Formelmasse 122.95
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Flüssigkeit