Learn More
Acetylchlorid, TRC
Artikelnummer. 30328417
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30328417 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30328417 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA16449610G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetyl Chloride
CAS 75-36-5
Summenformel C2H3ClO
Menge 10 g
Synonym Acetic Acid Chloride, Acetic Chloride, Ethanoyl Chloride, AcCl
InChI-Formel InChI=1S/C2H3ClO/c1-2(3)4/h1H3
SMILES CC(=O)Cl
IUPAC-Name Acetylchlorid
Molekulargewicht (g/mol) 78.5
Formelmasse 77.9872