Learn More
Acetyl-Coenzym-A-Trinatriumsalz, TRC
Artikelnummer. 30327952
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30327952 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30327952 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA1721305MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material S-Acetyl CoA trisodium salt
CAS 102029-73-2
Summenformel C23 H38 N7 O17 P3 S . 3 Na
Menge 5 mg
Synonym S-Acetate Coenzyme A trisodium salt (9CI), S-Acetyl CoA
InChI-Formel InChI=1S/C23H38N7O17P3S.3Na/c1-12(31)51-7-6-25-14(32)4-5-26-21(35)18(34)23(2,3)9-44-50(41,42)47-49(39,40)43-8-13-17(46-48(36,37)38)16(33)22(45-13)30-11-29-15-19(24)27-10-28-20(15)30;;;/h10-11,13,16-18,22,33-34H,4-9H2,1-3H3,(H,25,32)(H,26,35)(H,39,40)(H,41,42)(H2,24,27,28)(H2,36,37,38);;;/q;3*+1/t13-,16-,17-,18+,22-;;;/m1.../s1
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].CC(=O)SCCNC(=O)CCNC(=O)[C@H](O)C(C)(C)COP(=O)(O)OP(=O)(O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1OP(=O)(O)O)n2cnc3c(N)ncnc23
IUPAC-Name Trinatrium;S-[2-[3-[[(2R)-4- (2R,3S,4R,5R)-5-(6-Aminopurin-9-yl)-4-hydroxy-3-phosphonooxyoxolan-2-yl]methoxy-hydroxyphosphoryl]oxy-hydroxyphosphoryl]oxy-2-hydroxy-3,3-dimethylbutanoyl]amino]propanoylamino]ethyl]ethanthioat
Molekulargewicht (g/mol) 878.54
Formelmasse 878.0951