missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acetyl-Lysine Antibody (1C6), Novus Biologicals™

Mouse Monoclonal Antibody

Marke:  Novus Biologicals NB100-74339

Artikelnummer. 18755783

  • 473.00 € / 100 Mikrogramm

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Acetyl-Lysine Monoclonal antibody specifically detects Acetyl-Lysine in Nonspecies specific samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Dot Blot, ChIP assay.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

Synthetic peptide sequence surrounding the acetylated lysine 9 of histone H3.
Non-species specific, Mouse
Purified
100 μg
Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG1
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt

For Research Use Only