Learn More
Acetyl-β-Methylcholinbromid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10627172 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10627172 25 g Glasflasche 25 Gramm
10368170 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10627172 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 226970250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 333-31-3 | C8H18BrNO2 | 240.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 333-31-3
Summenformel C8H18BrNO2
Molekulargewicht (g/mol) 240.14
MDL-Nummer MFCD00011816
InChI-Schlüssel MMVPLEUBMWUYIB-UHFFFAOYNA-M
Synonym methacholine bromide, 2-acetoxy-n,n,n-trimethylpropan-1-aminium bromide, acetyl beta-methylcholine bromide, 1-propanaminium, 2-acetyloxy-n,n,n-trimethyl-, bromide, 1-propanaminium, 2-acetyloxy-n,n,n-trimethyl-, bromide 1:1, methacholini bromidum, methacholine bromide nf, c8h18no2.br, mecholyl bromide, methacholinebromide
PubChem CID 92754
IUPAC-Name 2-Acetyloxypropyl(trimethyl)azanium;bromid
SMILES [Br-].CC(C[N+](C)(C)C)OC(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetyl-β-methylcholine bromide
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 150°C to 152°C
Farbe Weiß
Verlust bei Trocknung 1% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (on dried substance) (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CO2CH(CH3)CH2N(CH3)3Br
Menge 25 g
Beilstein 04, III, 758
Merck Index 10, 5793
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 240.14
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver