Learn More
Acetylacetaldehyddimethylacetal, 92 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10475233 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
250 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10475233 1 L Glasflasche 1 Liter
10462251 250 mL Glasflasche 250 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10475233 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 292330010
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 5436-21-5 | C6H12O3 | 132.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5436-21-5
Summenformel C6H12O3
Molekulargewicht (g/mol) 132.16
MDL-Nummer MFCD00008789
InChI-Schlüssel PJCCSZUMZMCWSX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4-dimethoxy-2-butanone, acetylacetaldehyde dimethyl acetal, 2-butanone, 4,4-dimethoxy, 1,1-dimethoxy-3-butanone, acetoacetaldehyde dimethyl acetal, 3-oxobutyraldehyde dimethyl acetal, 4,4-dimethoxybutanone, acetylacetaldehyddimethylacetal, 3-ketobutyraldehyde dimethylacetal, formylacetone dimethyl acetal
PubChem CID 228548
IUPAC-Name 4,4-Dimethoxybutan-2-on
SMILES COC(CC(C)=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetylacetaldehyde dimethyl acetal
Namenshinweis 95%
CAS Min. % 90.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -82°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9900g/mL
Siedepunkt 178°C
Flammpunkt 49°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 90% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3COCH2CH(OCH3)2
Brechungsindex 1.4140 to 1.416
Menge 1 L
Relative Dichte 0.99
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: decomposes. Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Viskosität 1.503 mPa.s (20°C)
Formelmasse 132.16
Reinheit (%) 92%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetylacetaldehyde dimethyl acetal
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.