Learn More
Acetylacetaldehyddimethylacetal, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11334619
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1000 Gramm
250 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11334619 100 g 100 Gramm
11479942 250 g 250 Gramm
11469942 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11334619 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12058.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 5436-21-5 | C6H12O3 | 132.16 g/mol
Acetaldehyde dimethyl acetal is used as a flavoring agent. It is also used in the preparation of (R)-4,4-dimethoxy-2-butanol, pyrazoles and pyrimidines. Further, it is used in the preparation of N,N-diethyl-[2-(4-fluorophenyl)-5-methylpyrazolo[1,5-a]-pyrimidin-3-yl]acetamide and acetoacetaldehyde.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Acetaldehyd Dimethylacetal wird als Aromastoff verwendet. Es wird auch bei der Herstellung von (R)-4,4-Dimethoxy-2-Butanol, Pyrazolen und Pyrimidinen verwendet. Darüber hinaus wird es bei der Herstellung von N,N-Diethyl-[2-(4-fluorophenyl)-5-methylpyrazolo[1,5-a]-pyrimidin-3-yl]Acetamid und Acetoacetaldehyd verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Säuren und starken Oxidationsmitteln
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5436-21-5
Summenformel C6H12O3
Molekulargewicht (g/mol) 132.16
MDL-Nummer MFCD00008789
InChI-Schlüssel PJCCSZUMZMCWSX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4-dimethoxy-2-butanone, acetylacetaldehyde dimethyl acetal, 2-butanone, 4,4-dimethoxy, 1,1-dimethoxy-3-butanone, acetoacetaldehyde dimethyl acetal, 3-oxobutyraldehyde dimethyl acetal, 4,4-dimethoxybutanone, acetylacetaldehyddimethylacetal, 3-ketobutyraldehyde dimethylacetal, formylacetone dimethyl acetal
PubChem CID 228548
IUPAC-Name 4,4-Dimethoxybutan-2-on
SMILES COC(CC(C)=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetylacetaldehyde dimethyl acetal
Schmelzpunkt -83°C
Dichte 0.996
Siedepunkt 170°C to 172°C
Flammpunkt 57°C (134°F)
Brechungsindex 1.415
Menge 100 g
UN-Nummer UN1224
Beilstein 1702372
Löslichkeitsinformationen Miscible with alcohol. Immiscible with water.
Formelmasse 132.16
Reinheit (%) 90%
Güte Technisch