Learn More
Acetylaceton, Puriss. p.a., ≥99.5 % (GC), Honeywell™ Riedel-de-Haën™
Artikelnummer. 15650530
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15650530 500 ml Glasflasche 500 Milliliter
15640530 100 ml Glasflasche 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15650530 Lieferant Honeywell Riedel-de Haën Lieferanten-Nr. 00900500ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
puriss. p. a., ≥99.5 % (GC)
  • Honeywell Riedel-de Haen hat über 200 jahrelange Geschichte bei der Herstellung von hochreinen Chemikalien
  • Es ist die führende Marke, die hochreine Lösungsmittel für spezielle Anwendungen anbietet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123-54-6
Summenformel C5H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 100.12
MDL-Nummer MFCD00008787
InChI-Schlüssel YRKCREAYFQTBPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-Pentanedion, Acetylaceton, 2,4-Pentadion, Diacetylmethan, Acetoaceton, 2,4-Dioxopentan, Pentanedion, Pentan-2,4-Dion, pentan-2,4-dione, acetyl acetone
PubChem CID 31261
ChEBI CHEBI:14750
IUPAC-Name Pentan-2,4-Dion
SMILES CC(=O)CC(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetylaceton
Schmelzpunkt -23 °C
Dichte 0.975 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 139.5 °C
Flammpunkt 38 °C (100.4 °F)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3COCH2COCH3
Brechungsindex 1.452
Menge 500 ml
UN-Nummer UN2310
Beilstein 741937
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich
Dampfdichte 3.5 (vs. Luft)
Formelmasse 100.12 mol
Reinheit (%) ≥ 99.5 % (GC)
Güte Puriss. p.a.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetylacetone
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Akute Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H311+H331-Giftig bei Hautkontakt oder Einatmen
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-[Bei unzureichender Belüftung] Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.