Learn More
Acetylbenzofuran, TRC
Artikelnummer. 30308884
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30308884 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30308884 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA192408500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetylbenzofuran
CAS 1646-26-0
Summenformel C10H8O2
Menge 500 mg
Synonym 1-(1-Benzofuran-2-yl)ethanone, 1-(2-Benzofuryl)-1-ethanone, 1-(Benzofuran-2-yl)ethan-1-one, 2-Acetylbenzo[b]furan, 2-Acetylbenzofuran, 2-Acetylcoumarone, 2-Benzofuranyl Methyl Ketone, 2-Benzofuryl Methyl Ketone, Benzo[b]furan-2-yl Methyl Ketone, NSC 23974, NSC 28904, 1-(2-Benzofuranyl)ethanone
InChI-Formel InChI=1S/C10H8O2/c1-7(11)10-6-8-4-2-3-5-9(8)12-10/h2-6H,1H3
SMILES O=C(C=1OC=2C=CC=CC2C1)C
IUPAC-Name 1-(Benzofuran-2-yl)ethan-1-on
Molekulargewicht (g/mol) 160.17
Formelmasse 60.05