Learn More
(±)-Acetylcarnitinchlorid, TRC
Artikelnummer. 30136480
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30136480 100 mg 100 Milligramm
30134357 50 mg 50 Milligramm
30004668 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136480 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA172003100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2504-11-2
Summenformel C9 H18 N O4 . Cl
Molekulargewicht (g/mol) 239.7
Synonym 1-Propanaminium, 2-(acetyloxy)-3-carboxy-N,N,N-trimethyl-, chloride (1:1), 1-Propanaminium, 2-(acetyloxy)-3-carboxy-N,N,N-trimethyl-, chloride (9CI), 1-Propanaminium, 2-(acetyloxy)-3-carboxy-N,N,N-trimethyl-, chloride, (±)-, Ammonium, (3-carboxy-2-hydroxypropyl)trimethyl-, chloride, acetate, (±)- (8CI), (±)-Acetylcarnitine chloride, Acetyl dl-carnitine chloride
IUPAC-Name (2-Acetyloxy-3-Carboxypropyl)-Trimethylazanium; Chlorid
SMILES [Cl-].CC(=O)OC(CC(=O)O)C[N+](C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (±)-Acetylcarnitine Chloride
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H17NO4.ClH/c1-7(11)14-8(5-9(12)13)6-10(2,3)4;/h8H,5-6H2,1-4H3;1H
Formelmasse 239.0924