Learn More
Acetylcedren (~80 %), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Acetyl-alpha-cedrene |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Acetyl-alpha-cedrene |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| InChI-Formel | InChI=1S/C17H26O/c1-10-6-7-15-16(4,5)14-9-17(10,15)8-13(11(14)2)12(3)18/h10,14-15H,6-9H2,1-5H3/t10-,14+,15+,17+/m1/s1 |
| Lösungstyp | Unverdünnt |
| Industry Type | Forensik |
| Menge | 25 g |
| Formelmasse | 246.1984 |