Learn More
Acetylcholinchlorid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11331537
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11331537 100 g 100 Gramm
11321537 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11331537 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L02168.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 60-31-1 | C7H16ClNO2 | 181.66 g/mol
Acetylcholine chloride acts as an endogenous neurotransmitter at cholinergic synapses. The compound has been shown to have ophthalmological uses and can be broken down quickly by choliesterases. Acetylcholine influences many basic cells functions, such as mitosis, cells differentiation, cytoskeletal organization, and cell to cell contact, among other functions. It reduces mortality and plasma proinflammatory cytokines in mice with experimentally-induced sepsis.The cholinergicanti-infl ammatory mechanism is probably mediated by interaction of acetylcholine with α7n cholinoreceptor on monocytes, macrophages, and neutrophils, which decreases the levels of proinflammatory cytokines such as TNF-α, IL-1β, and IL-6.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Acetylcholinchlorid wirkt bei cholinergen Synapsen als endogener Neurotransmitter. Die Verbindung hat sich als ophthalmologisch erwiesen und kann durch Choliesterasen schnell abgebaut werden. Acetylcholin beeinflusst viele grundlegende Zellfunktionen, wie z. B. Mitose, Zelldifferenzierung, Zytoskelett-Organisation und Zellkontakt und andere Funktionen. Es reduziert Mortalität und proinflammatorische Plasmazytokine bei Mäusen mit experimentell induzierter Sepsis. Der Cholinergicanti-inflamatorische Mechanismus wird wahrscheinlich durch Interaktion von Acetylcholin mit α7n-Cholinorezeptor auf Monozyten, Makrophagen und Neutrophilen vermittelt, wodurch die Konzentration proinflammatorischer Zytokine wie TNF-α, IL-1β und IL-6 verringert wird.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (600 g/l bei 20°C), Alkohol, DMSO (36 mg/ml bei 25°C) und Ethanol (36 mg/ml bei 25°C). Unlöslich im Äther.
Hinweise
Von Feuchtigkeit fernhalten. Unter trockenem Inertgas lagern. Nicht kompatibel mit Wärme- und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 60-31-1
Summenformel C7H16ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 181.66
MDL-Nummer MFCD00011698
InChI-Schlüssel JUGOREOARAHOCO-UHFFFAOYSA-M
Synonym acetylcholine chloride, miochol, acecoline, chloroacetylcholine, arterocoline, acecholin, ovisot, ach chloride, azetylcholinchlorid, 2-acetyloxy-n,n,n-trimethylethanaminium chloride
PubChem CID 6060
ChEBI CHEBI:2417
IUPAC-Name 2-Acetyloxyethyl(trimethyl)azanium;chlorid
SMILES CC(=O)OCC[N+](C)(C)C.[Cl-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetylcholine chloride
Schmelzpunkt 149°C to 152°C
Menge 100 g
Beilstein 3571875
Empfindlichkeit Very Hygroscopic
Merck Index 14,87
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (600g/L at 20°C),alcohol,DMSO (36mg/ml at 25°C),and ethanol (36mg/ml at 25°C). Insoluble in ether.
Formelmasse 181.66
Reinheit (%) ≥98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetylcholine chloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetylcholine chloride