Learn More
Acetylcholinchlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10553901 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10553901 100 g Glasflasche 100 Gramm
10337430 5 g Glasflasche 5 Gramm
10465365 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10553901 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 159171000
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 60-31-1 | C7H16ClNO2 | 181.66 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 60-31-1
Summenformel C7H16ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 181.66
MDL-Nummer MFCD00011698
InChI-Schlüssel JUGOREOARAHOCO-UHFFFAOYSA-M
Synonym acetylcholine chloride, miochol, acecoline, chloroacetylcholine, arterocoline, acecholin, ovisot, ach chloride, azetylcholinchlorid, 2-acetyloxy-n,n,n-trimethylethanaminium chloride
PubChem CID 6060
ChEBI CHEBI:2417
IUPAC-Name 2-Acetyloxyethyl(trimethyl)azanium;chlorid
SMILES CC(=O)OCC[N+](C)(C)C.[Cl-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetylcholine chloride
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 149.0°C to 152.0°C
Farbe Weiß
Verlust bei Trocknung 1.0% max. (105°C, 3 hrs)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (on dried basis) (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CO2CH2CH2N(CH3)3Cl
Menge 100 g
Beilstein 04,III,655
Merck Index 15, 82
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in cold water. Other solubilities: decomposes by hot water or alkalies, soluble in alcohol, chloroform (18.2g/L at 23 °C), practically insoluble in ether
Formelmasse 181.66
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver