Learn More
Acetylcholinchlorid, TRC
Artikelnummer. 30137211
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30137211 50 mg 50 Milligramm
30135296 1 g 1 Gramm
17952115 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137211 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA17206050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 60-31-1
Summenformel C7 H16 N O2 . Cl
Molekulargewicht (g/mol) 181.66
Synonym Acetylcholine chloride, 2-(Acetyloxy)-N,N,N-trimethylethanaminium chloride, Ethanaminium, 2-(acetyloxy)-N,N,N-trimethyl-, chloride (1:1), Choline acetate (ester), chloride (8CI), Ethanaminium, 2-(acetyloxy)-N,N,N-trimethyl-, chloride (9CI), (2-Hydroxyethyl)trimethylammonium chloride acetate, 2-Acetoxyethyltrimethylammonium chloride, ACh chloride, Acecholin, Acecoline, Acetylcholine chloride, Acetylcholinium chloride, Arterocoline, Miochol, O-Acetylcholine chloride, Ovisot, Trimethyl(2-acetoxyethyl)ammonium chloride
IUPAC-Name 2-Acetyloxyethyl(trimethyl)azanium;chlorid
SMILES [Cl-].CC(=O)OCC[N+](C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetylcholine chloride
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C7H16NO2.ClH/c1-7(9)10-6-5-8(2,3)4;/h5-6H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Formelmasse 181.087