Learn More
Acetylen-PEG4-Biotin-Konjugat, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7043109
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
Artikelnummer. 15406979
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J65577.MB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Ein Acetylen-Biotin-Konjugat mit PEG-Spacer
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1262681-31-1
Summenformel C21H35N3O6S
Molekulargewicht (g/mol) 457.59
MDL-Nummer MFCD22380755
InChI-Schlüssel SKMJWNZZFUDLKQ-UHFFFAOYNA-N
Synonym biotin-peg4-alkyne, acetylene-peg4-biotin conjugate
PubChem CID 75409985
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetylene-PEG4-biotin conjugate
Farbe Weiß
Menge 25 mg
Formelmasse 457.59
Physikalische Form Fest