Learn More
(Acetylmethylene)triphenylphosphorane, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (Acetylmethylene)triphenylphosphorane |
| CAS | 1439-36-7 |
| Summenformel | C21H19OP |
| Menge | 10 g |
| Synonym | 1-(Triphenylphosphoranylidene)-2-propanone, (2-Oxopropylidene)triphenylphosphorane, (Acetonylidene)triphenylphosphorane, Methyl (Triphenylphosphoranylidene)methyl Ketone, NSC 407394, Triphenyl(acetylmethylene)phosphorane |
| InChI-Formel | InChI=1S/C21H19OP/c1-18(22)17-23(19-11-5-2-6-12-19,20-13-7-3-8-14-20)21-15-9-4-10-16-21/h2-17H,1H3 |
| SMILES | CC(=O)C=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| IUPAC-Name | 1-(triphenyl-λ^{5}-phosphanylidene)propan-2-one |
| Molekulargewicht (g/mol) | 318.35 |
| Formelmasse | 318.1174 |