Learn More
(Acetylmethylene)triphenylphosphorane, TRC
Artikelnummer. 30311030
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30311030 50 g 50 Gramm
1 options
Artikelnummer. 30311030
Marke: Toronto Research Chemicals TRCA18668050G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (Acetylmethylene)triphenylphosphorane
CAS 1439-36-7
Summenformel C21H19OP
Menge 50 g
Synonym 1-(Triphenylphosphoranylidene)-2-propanone, (2-Oxopropylidene)triphenylphosphorane, (Acetonylidene)triphenylphosphorane, Methyl (Triphenylphosphoranylidene)methyl Ketone, NSC 407394, Triphenyl(acetylmethylene)phosphorane
InChI-Formel InChI=1S/C21H19OP/c1-18(22)17-23(19-11-5-2-6-12-19,20-13-7-3-8-14-20)21-15-9-4-10-16-21/h2-17H,1H3
SMILES CC(=O)C=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC-Name 1-(triphenyl-λ^{5}-phosphanylidene)propan-2-one
Molekulargewicht (g/mol) 318.35
Formelmasse 318.1174