Learn More
Acetylsalicylsalicylsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10135210 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10135210 250 mg Glasflasche 250 Milligramm
11975091 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10135210 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 269352500
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 530-75-6 | C16H12O6 | 300.26 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 530-75-6
Summenformel C16H12O6
Molekulargewicht (g/mol) 300.26
MDL-Nummer MFCD00143537
InChI-Schlüssel DDSFKIFGAPZBSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-acetoxybenzoyl oxy benzoic acid, acetylsalicylsalicylic acid, acesalum, acetylsalicylsalicyic acid, diplosal acetate, unii-vbe72mcp5l, 2-carboxyphenyl 2-acetyloxy benzoate, diplosalsalate, ccris 1740, benzoic acid, 2-acetyloxy-, 2-carboxyphenyl ester
PubChem CID 10745
IUPAC-Name 2-(2-Acetyloxybenzoyl)oxybenzoesäure
SMILES CC(=O)OC1=CC=CC=C1C(=O)OC2=CC=CC=C2C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetylsalicylsalicylic acid
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 145°C to 160°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (As is) Calculated (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 250 mg
Beilstein 10,IV,165
Merck Index 14,1
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in alkaline solutions,soluble in alcohol,practically insoluble in benzene
Formelmasse 300.26
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetylsalicylsalicylic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.