Learn More
Acetylsalicylsalicylsäure, TRC
Artikelnummer. 17992125
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
250 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17992125 250 mg 250 Milligramm
17932685 100 mg 100 Milligramm
17982875 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17992125 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA187788250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 530-75-6
Summenformel C16 H12 O6
Molekulargewicht (g/mol) 300.26
Synonym 2-[[2-(Acetyloxy)benzoyl]oxy]benzoic Acid, Carbasalate Calcium Imp. B (EP), Acetylsalicylic Acid Imp. D (EP), Acetylsalicylsalicylic Acid
IUPAC-Name 2-(2-Acetyloxybenzoyl)oxybenzoesäure
SMILES CC(=O)Oc1ccccc1C(=O)Oc2ccccc2C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetylsalicylsalicylic acid
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C16H12O6/c1-10(17)21-14-9-5-3-7-12(14)16(20)22-13-8-4-2-6-11(13)15(18)19/h2-9H,1H3,(H,18,19)
Formelmasse 300.0634
Reinheit (%) >95%