Learn More
Acetylspiramycin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16451466
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
200 mg
Packungsgröße:
200 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16451466 200 mg 200 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16451466 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB1916
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Acetylspiramycin (Spiramycin B; Spiramycin II; Foromacidin B) is a potent and orally active macrolide antibiotic produced by various Streptomyces species, an acetylated derivative of Spiramycin (HY-100593).
Acetylspiramycin is an antimicrobial agent with activity against gram-positive organisms, including Streptococcus pyogenes, S. viridans, Corynebacterium diphtheriae and methicillin-sensitive Staphylococcus aureus. Acetylspiramycin is also a potent antiprotozoal agent that against parasitic infection caused by Cryptosporidium spp.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetylspiramycin
Physikalische Form Solid
CAS 24916-51-6
Farbe White
Menge 200 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C45H76N2O15
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Synonym Spiramycin B Spiramycin II Foromacidin B
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 50 mg/mL (56.49 mM)
SMILES O[C@H]1[C@](O[C@H](C)[C@@H](O[C@@](O[C@@H](C)[C@@H]2O)([H])C[C@]2(O)C)[C@@H]1N(C)C)([H])O[C@@H]([C@H](C[C@H]([C@H](/C=C/C=C/C3)O[C@](CC[C@@H]4N(C)C)([H])O[C@@H]4C)C)CC=O)[C@H]([C@](CC(O[C@@H]3C)=O)([H])OC(C)=O)OC
Molekulargewicht (g/mol) 885.09
Formelmasse 885.09
Güte Research