missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abcam Acetyltransferase-Aktivitätstestset, Fluorometri, 96 Tests

Artikelnummer. 32112694 Alle ansehen Abcam Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
96 Tests
Packungsgröße:
96 Tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
32112694 96 Tests 96 Tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 32112694 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab2045361x96Tests
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Fluorometrisches Testkit zur Messung der Acetyltransferase-Aktivität in Zell- und Gewebeextrakten.

  • Nachweismethode: Fluoreszierend
  • Anwendungen: Enzymaktivitätstest
  • Probentypen: Gereinigtes Protein, Inhibitorverbindungen
  • Ausrüstung: Mikroplattenleser
  • Anzahl der Zitate: 5

Das Produkt unterliegt Folgendem: Abcam Eingeschränkte Nutzungserklärung

Spezifikation

Detektionsstelle In-Lösungs-Erkennung
Zur Verwendung mit (Geräte) Mikrotiterplatten-Lesegerät
Format Kit
Anzahl Reaktionen 96 Tests
Zielmolekül Acetyltransferase (ACAT2)
Nachweisverfahren Fluoreszenz
Probentyp Gereinigtes Protein, Inhibitorverbindungen
Menge 96 Tests
Zur Verwendung mit (Anwendung) Enzymaktivitätstest
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.