Learn More
Acetylvanillin, TRC
Artikelnummer. 30315038
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30315038 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30315038 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA18978025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetylvanillin
CAS 881-68-5
Summenformel C10H10O4
Menge 25 g
Synonym NSC 25863, NSC 8499, O-Acetylvanillin, 4-(Acetyloxy)-3-methoxybenzaldehyde, 4-Acetoxy-3-methoxybenzaldehyde, 4-Acetoxy-5-methoxybenzaldehyde, 4-Formyl-2-methoxyphenol Acetate, 4-Formyl-2-methoxyphenyl Acetate, 4-O-Acetylvanillin, 4-(Acetyloxy)-3-methoxybenzaldehyde
InChI-Formel InChI=1S/C10H10O4/c1-7(12)14-9-4-3-8(6-11)5-10(9)13-2/h3-6H,1-2H3
SMILES COc1cc(C=O)ccc1OC(=O)C
IUPAC-Name (4-formyl-2-methoxyphenyl)acetat
Molekulargewicht (g/mol) 194.18
Formelmasse 194.0579