missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Achatin-1
Click to view available options
Menge:
0,5 mg
1 mg
Packungsgröße:
0.50 Milligramm
1 Milligramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 121912-19-4 |
| Farbe | Weiß |
| Inhalt und Lagerung | −30 °C bis −10 °C |
| Format | Fest |
| Molekulargewicht | 408.411 |
| Produkttyp | Achatin-1 |
| Menge | 0,5 mg |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur