Learn More
WTW™ Säurekap. 01758 pH 4.3/CO2 Küvettentest 01758 0.40-8.00 mmol/l
Artikelnummer. 15225404
Change view
Click to view available options
Anzahl Tests:
120
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Anzahl Tests unitSize
15225404 120 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 15225404
Marke: WTW™ 252087
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Zur Verwendung bei bis zu 4.3 pH.
  • Praktisch und kostengünstig
  • Garantierte Qualität nach AQA/IQC
  • Für niedrige Konzentrationen und Routinearbeiten mit großem Probendurchsatz im Labor
  • Großer Messbereich mit rechteckigen Küvetten zur Bestimmung von Spurenkonzentrationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Photometer
Enthält Zertifikate
Anzahl Tests 120
Bereich KS4,3 0,40 bis 8,5 mmol/l; 20 bis 400 mg/l CaCO3
Ausreichend für 120 Tests
Testmethode Photometrisch
Typ Säurekapazitäts-Testkit für Zellen/Reagenzien