Beschreibung
Beinhaltet
Autosamplerfläschchen, NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert nach ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Leitfaden 34, Sicherheitsdatenblatt
Organischer Standard, für GC, GC/MS, HPLC, LC/MS und andere analytische Geräte entwickelt
| Analyt | CAS-Nr. | Konzentration |
|---|---|---|
| 2-Chlorphenol | 95-57-8 | 1500μg/ml |
| 4-Chlor-3-Methylphenol | 59-50-7 | 1500μg/ml |
| 4-Nitrophenol | 100-02-7 | 1500μg/ml |
| Pentachlorphenol | 87-86-5 | 1500μg/ml |
| Phenol | 108-95-2 | 1500μg/ml |
| Bromophenol-Blau | 115-39-9 | 1000 μg/ml |
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-Beschwerde
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Säureextrahierbare Matrixspitzen |
| Verpackung | 2 ml-Ampulle aus Braunglas, vorgeritzt |
| CAS | 95-57-8, 59-50-7, 100-02-7, 87-86-5, 108-95-2, 115-39-9 |
| Concentration or Composition Notes | Das Analysenzertifikat weist Zielanalyten mit einer Genauigkeit von +/−2 % und auf korrekte Weise aus, wodurch die Reinheit von Rohstoffen sichergestellt werden kann. |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 2-Chlorphenol (1500 μg/ml),4-Chlor-3-Methylphenol (1500 μg/ml),4-Nitrophenol (1500 μg/ml) |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, und andere analytische Geräte |
| Element | 2-Chlorphenol, 4-Chlor-3-Methylphenol, 4-Nitrophenol |
| Solvent or Matrix | Methanol |
| Menge | 1 ml |
Sicherheit und Handhabung
- ACID EXTRACTABLE MATRIX SPIKES
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Karzinogenität Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H370-Schädigt die Organe.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Contain: chlorocresol, pentachlorophenol
Produkt nur für den Laborgebrauch