Learn More
Säurezahlstandard 0,5 mgKOH/g. Referenzmaterialien zur Bestimmung von Säure, VHG™
Beschreibung
Säurezahlstandard 0,5 mgKOH/g. Referenzmaterialien zur Bestimmung von Säure
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Potassium hydroxide |
| CAS | 1310-58-3 |
| Verfahren | Potenziometrische Titration |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Potassium hydroxide |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | H K O |
| Konzentration | 0.5 mg/g |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | Potassium hydroxide |
| InChI-Formel | InChI=1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1 |
| Mehr anzeigen |